S4311
L-Serine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Synonyme(s) :
L Serine, (S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Serine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Source biologique
non-animal source
Agence
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Pureté
98.5-101.0%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
white
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
Clé InChI
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique