L8257
Lactoperoxidase from bovine milk
lyophilized powder (essentially salt-free), ≥80 units/mg protein
Synonyme(s) :
Donor:hydrogen peroxide oxidoreductase, Peroxidase
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder (essentially salt-free)
Activité spécifique
≥80 units/mg protein
Rapport des absorbances
A412/280 nm 0.88-0.95
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clé InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
cow ... LPO(280844)
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1