Principaux documents
F8666
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O55:B5
FITC conjugate
Synonyme(s) :
LPS
5 MG
341,00 $
10 MG
629,00 $
341,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
341,00 $
10 MG
629,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25
341,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
Escherichia coli (O55:B5)
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme
lyophilized powder
Ampleur du marquage
2-10 μg FITC per mg LPS
Couleur
yellow to orange
Solubilité
H2O: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, pale yellow to yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This product is a TCA extract of E. coli serotype O55:B5 (strain CDC 1644-70), which was purified by gel filtration and conjugated to FITC (fluorescein isothiocyanate).
Application
Les lipopolysaccharides (LPS) sont des constituants caractéristiques de la paroi cellulaire des bactéries à Gram négatif. Les LPS et leur fraction lipidique (lipide A) stimulent les cellules du système immunitaire inné via le récepteur TLR4 (Toll-Like Receptor 4), un membre de la famille des récepteurs de type Toll, qui reconnaît la signature moléculaire des principaux agents pathogènes (PAMP).
FITC-Lipopolysaccharides (FITC-LPS) may be used to study the movement/transport of LPS across tissue barriers such as the colonic epithelium and cellular binding and internalization of lipopolysaccharides with fluorescence-based assay systems.[1][2] FITC-LPS may be used to evaluate, qualify and quantify lipopolysaccharides (LPS) removal reagents and procedures.[3] FITC-LPS conjugate may be used for the detection of LPA binding proteins and motifs.[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Lipopolysaccharides (LPS) are localized in the outer layer of the membrane and are, in noncapsulated strains, exposed on the cell surface. They contribute to the integrity of the outer membrane, and protect the cell against the action of bile salts and lipophilic antibiotics.
Notes préparatoires
The product is soluble in water (5 mg/ml), yielding a hazy faint yellow solution. Lipopolysaccharides are molecules that form micelles in every solvent. Hazy solutions are observed in water and phosphate buffered saline. Organic solvents do not give clearer solutions. Methanol yields a turbid suspension with floaters, while water yields a homogeneously hazy solution.
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Lipopolysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Tatyana Y Postnikova et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 13(3) (2020-03-22)
Infectious diseases in early postnatal ontogenesis often result in cognitive impairments, particularly learning and memory. The essential foundation of learning and memory is long-term synaptic plasticity, which depends on N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors. In the present study, bacterial infection was modeled
Elena Topchiy et al.
PloS one, 11(5), e0155030-e0155030 (2016-05-14)
Sepsis is the leading cause of death in critically ill patients. While decreased Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin type 9 (PCSK9) function improves clinical outcomes in murine and human sepsis, the mechanisms involved have not been fully elucidated. We tested the hypothesis
Yang Yu et al.
Scientific reports, 6, 20845-20845 (2016-02-10)
Phospholipid transfer protein (PLTP) participates in high density lipoprotein (HDL) metabolism. Increased plasma PLTP activity was observed in lipopolysaccharide (LPS) triggered acute inflammatory diseases. This study aimed to determine the exact role of PLTP in LPS induced inflammation. HDL pool
C Ganesh Kumar et al.
Enzyme and microbial technology, 55, 113-120 (2014-01-15)
In an ongoing survey for bioactive potential of microorganisms from different biosphere zones of India, a promising Kocuria rosea strain BS-1 was identified which produced an exopolysaccharide (designated as Kocuran) exhibiting in vitro antioxidant and immunosuppression properties. Kocuran was characterized
Feifei Wang et al.
Sheng wu yi xue gong cheng xue za zhi = Journal of biomedical engineering = Shengwu yixue gongchengxue zazhi, 30(3), 635-640 (2013-07-20)
In order to remove the endotoxin from the blood of endotoxemia patients, we prepared a new adsorbent with heparin space arm and polymyxin B (PMB) ligand. The carrier of chloromethyl polystyrene resin was activated and heparin space arm was grafted
Articles
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Questions
  1. What is the molecular weight?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined. However, LPS is heterogeneous and tends to form aggregates of varying sizes that may range from 1-4 million or greater. When treated with SDS and heat the molecular weight range is approximately 50 to 100 kDa. The FITC used to prepare this product has a molecular weight of 389.38 g/mol. There are approximately 3.6 ug FITC per milligram LPS in this preparation.
      Please see the link below to learn more about Lipopolysaccharides:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/bacteriology/lipopolysaccharides