693839
6-Phosphonohexanoic acid
97%
Synonyme(s) :
PHA
121,00 $
About This Item
121,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
98-104 °C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H13O5P/c7-6(8)4-2-1-3-5-12(9,10)11/h1-5H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)
Clé InChI
SYFTUNQVCGSBOV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.