L1881
1-Oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
synthetic, ≥99%
Synonyme(s) :
(7R,18Z)-4,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphaheptacos-18-en-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1-(9Z-Octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-cis-9-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Oleoyl-2-hydroxy-sn-glycerol-3-phosphocholine, 1-Oleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 3-sn-Lysophosphatidylcholine, 1-oleoyl, L-γ-Oleoyl-α-lysolecithin, Lysolecithin, oleoyl, PC(18:1(9Z)/0:0), PC(18:1/0:0)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1
Clé InChI
YAMUFBLWGFFICM-PTGWMXDISA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable