The specific origin of the lectin is considered proprietary. However, this is not a recombinant source lectin; the material is extracted from lentils, a plant material.
L0511
Lectin from Lens culinaris (lentil)
Sepharose™ conjugate, saline suspension
Synonyme(s) :
Lens culinaris agglutinin, LcH
778,00 $
About This Item
778,00 $
Produits recommandés
Conjugué
Sepharose™ conjugate
Niveau de qualité
Forme
saline suspension
Ampleur du marquage
~2 mg per mL
Matrice
Sepharose 4B
Capacité
15 mg/mL binding capacity (porcine thyroglobulin)
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
-
Hello, I just want to make sure that the lens culinaris agglutinin is animal component free. Best regards Bjørn