L7381
Lectin from Arachis hypogaea (peanut)
FITC conjugate, lyophilized powder
Synonyme(s) :
PNA, Peanut agglutinin
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
FITC conjugate
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Composition
Protein, ~10% Lowry
Ampleur du marquage
4-8 mol FITC per mol protein
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to determine the acrosomal status (presence or absence of acrosomal matrix corresponding to intact or acrosome-reacted spermatozoa) on viable sperm cells
- to probe cryosections of mediastinal lymph nodes (mLNs) with fluorochrome-labeled PNA and anti-B220 to detect germinal centers (GCs)
- to visualize the cone outer segments of pre-treated retinal sections
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable