K1515
Anti-Kallikrein 11 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Hippostasin, Anti-KLK11
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:500-1:1,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... KLK11(11012)
mouse ... Klk11(56538)
rat ... Klk11(292849)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable