J3580
JNJ 17203212
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N1-(3-Trifluoromethylpyrid-2-yl)-N4-(4-trifluoromethylpyrid-2-yl)carbamoylpiperazine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Auteur
Johnson & Johnson
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C17H15F6N5O/c18-16(19,20)11-3-4-13(25-10-11)26-15(29)28-8-6-27(7-9-28)14-12(17(21,22)23)2-1-5-24-14/h1-5,10H,6-9H2,(H,25,26,29)
Clé InChI
JFRYYGVYCWYIDQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.