K0250
Kainic acid monohydrate
≥99% (TLC), powder, ionotropic glutamate receptor (kainate class) agonist
Synonyme(s) :
Digenin, Kainate, 2-Carboxy-3-carboxymethyl-4-isopropenylpyrrolidine
About This Item
Produits recommandés
product name
Kainic acid monohydrate, ≥99% (TLC)
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Impuretés
Glutamate, free
Solubilité
H2O: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.CC(=C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4.H2O/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13;/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15);1H2/t6-,7+,9-;/m0./s1
Clé InChI
FZNZRJRSYLQHLT-SLGZUKMRSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK4(2900) , GRIK5(2901) , SLC1A1(6505) , SLC1A2(6506) , SLC1A3(6507)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grik4(24406) , Grin2a(24409)
Description générale
Application
- tostudy mechanisms of excitation-induced apoptosis and epilepsy.
- to hamper themitochondrial function ()
- used to induce c-fosexpression in the mice′s brains, specifically targeting the dorsal hippocampus.()
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience