Principaux documents
J1875
Sigma-Aldrich
Jenner′s stain
certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonyme(s) :
Jenner Stain, Eosin−Methylene Blue
25 G
168,00 $
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
168,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NA.47
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Jenner′s stain, certified by the BSC
Agence
certified by the BSC
Forme
powder
Solubilité
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Adéquation
Certified for use in staining blood smears.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable