Principaux documents
G5637
Sigma-Aldrich
Colorant Giemsa
certified by the Biological Stain Commission, powder or crystals
Synonyme(s) :
Mélange Azur desséché Colorant Giemsa
5 G
153,00 $
25 G
604,00 $
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
153,00 $
25 G
604,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Colorant Giemsa, certified by the Biological Stain Commission
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Couleur
dark green to very dark green
Pf
300 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
Absorption
≥0.6 at 647-653 nm in methanol at 0.005 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Clé InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Giemsa est un colorant polychromatique polyvalent qui permet de colorer toute une variété d'échantillons. Il se présente sous la forme d'une solution tamponnée de thiazine-éosinate conçue pour colorer les globules rouges. Le colorant Giemsa est fréquemment employé pour le diagnostic en hématologie afin de différencier les morphologies nucléaires et cytoplasmiques des plaquettes, des globules rouges, des globules blancs et des parasites. On l'utilise souvent en association avec d'autres solutions de colorant comme la coloration de May-Grunwald Giemsa (MGG), aussi appelée coloration de Pappenheim, et la coloration de Wright-Giemsa. Le colorant Giemsa a été adapté à l'histologie en raison de sa faculté unique à colorer la chromatine, les membranes nucléaires et les éléments cytoplasmiques. La solution de coloration de Giemsa est constituée de bleu de méthylène, d'azur de méthylène et d'éosine.
Application
Le colorant Giemsa a été utilisé pour la coloration de cellules et de films sanguins[1][2]. Il est nécessaire pour la coloration des granules azurophiles et constitue un excellent choix pour colorer les corps d'inclusion[3]. Ses applications englobent l'hématologie avec les échantillons de sang et de moelle osseuse, la bactériologie, les échantillons de cytologie clinique, les biopsies histologiques et les échantillons de tumeur.
Adéquation
Certifié pour la coloration de Giemsa de films sanguins et pour la méthode Giemsa de Wolbach sur des coupes incluses en paraffine.
Autres remarques
Les noyaux devraient être colorés dans différents tons de mauve. La coloration cytoplasmique devrait consister en différents tons de bleu à rose pâle. Des granules fins de couleur lilas à rougeâtres peuvent être présents dans le cytoplasme de certains types cellulaires. Les basophiles présenteront des granules d'aspect bleu foncé à noir dans le cytoplasme. Les éosinophiles présenteront des granules orange vif dans le cytoplasme. Les érythrocytes devraient être de couleur rose à orange.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
The interaction between Plasmodium falciparum and P. vivax in children on Espiritu Santo island, Vanuatu.
Maitland K et al.
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 90, 614-614 (1996)
Hui Tong et al.
Cancer management and research, 11, 1869-1879 (2019-03-19)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third leading cause of death by malignancy worldwide. HCC has a poor prognosis due to tumor invasiveness and metastasis. There is substantial evidence that the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) plays a central role in cancer metastasis.
Xianhua Yin et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5779-5786 (2009-07-28)
O island 48 (OI-48) of Escherichia coli consists of three functional gene clusters that encode urease, tellurite resistance (Te(r)), and putative adhesins Iha and AIDA-1. The functions of these clusters in enterohemorrhagic E. coli (EHEC) O157:H7 infection are unknown. Deletion
Iset Medina Vera et al.
PLoS pathogens, 7(9), e1002197-e1002197 (2011-09-13)
Apicomplexans are obligate intracellular parasites that invade host cells by an active process leading to the formation of a non-fusogenic parasitophorous vacuole (PV) where the parasite replicates within the host cell. The rhomboid family of proteases cleaves substrates within their
Pedro Marques et al.
Endocrine-related cancer, 26(12), 853-865 (2019-10-24)
Tumour-associated fibroblasts (TAFs) are key elements of the tumour microenvironment, but their role in pituitary neuroendocrine tumours (PitNETs) has been little explored. We hypothesised that TAF-derived cytokines may play a role in tumour aggressiveness and that their release can be
Questions
  1. Hello, could you confirm the dye(s) present in G5367? Is it only the pictured compound (I think Azure A) without methylene blue or eosin? Thank you!
    1 answer
    1. Giemsa stain, as defined by the Biological Stain Commission, consists of a polychrome methylene blue and eosin y mixture. When methylene blue undergoes the polychroming process, various homologs of methylene blue are expected to be present. Azure A, Azure B, Azure C, and other homologs may be present. The percentages of the various homologs can and will vary. This product is not tested to determine the identity or concentration of these homologs.