Principaux documents
J1625
Sigma-Aldrich
Jenner′s stain
Powder
Synonyme(s) :
Eosin−Methylene Blue
25 G
172,00 $
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
172,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NA.47
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Jenner′s stain, suitable for blood stain
Forme
powder
Couleur
dark green to very dark green
Solubilité
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
Adéquation
suitable for blood stain
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable