32884
Giemsa Stain, Modified Solution
according to Giemsa
Synonyme(s) :
Azure eosin methylene blue, Giemsa solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Qualité
according to Giemsa
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Couleur
dark blue
pH
6.9
Densité
1.036 g/cm3 at 20 °C
Adéquation
passes test for UV spectrum
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Clé InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup