Principaux documents
I8263
Inoculating Loop
loop size 1 μL
Synonyme(s) :
inoculating loops, inoculation loop, inoculation loops
500 EA
136,00 $
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
136,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41161502
Nomenclature NACRES :
NB.22
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Taille de la boucle
1 μL
Couleur
color-coded blue
Catégories apparentées
Description générale
Loops are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface. Disposable inoculating loops do not require flaming and thus eliminate the risk of infection. Loops are not calibrated.
Conditionnement
In tray packs containing 10 loops