Principaux documents
HS81121C
Inoculating Needle/Loops
loop volume 10 μL,
flexible
, sterile, blue
Synonyme(s) :
Inoculation Tools, Sterile Inoculating Loops
1000 EACH
119,00 $
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EACH
119,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue
polypropylene
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS81121C
Volume de la boucle
10 μL
Description générale
The Inoculating Needle/Loops combination provides choice to spread or pick colonies and cultures. Transfer bacterial cultures without risk of contamination.
Caractéristiques et avantages
  • Use loop end to uniformly streak a gel surface
  • Use needle end for removal of colonies
  • Constructed of flexible polypropylene
  • Sterile, 20 per bag with lot-to-lot traceability
  • Disposable