Principaux documents
I0889
Sigma-Aldrich
Inoculating Loops, calibrated
loop diam. × L 1 μL × 70 mm
Synonyme(s) :
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
1 EA
282,00 $
282,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
282,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41161502
Nomenclature NACRES :
NB.22
282,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
Conditionnement
pkg of 1 ea
Diam. de la boucle × L
1 μL × 70 mm
Description générale
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without the handle.