I5521
Monoclonal Anti-Interferon-γ antibody produced in mouse
clone 25718, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IFN-γ
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
25718, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: 8-25 μg/mL using immersion fixed human peripheral blood mononuclear cells stimulated with PMA and ionomycin
neutralization: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IFNG(3458)
Catégories apparentées
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable