I1142
Monoclonal Anti-Interferon-γ antibody produced in rat
clone 37895, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IFN-γ
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
37895, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Ifng(15978)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable