I8015
IgG from rat serum
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
IgG de rat
127,00 $
About This Item
127,00 $
Conjugué
unconjugated
Qualité
technical grade
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable