Documents
I4131
Sigma-Aldrich
IgG from rat serum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Synonyme(s) :
IgG de rat
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Conjugué
unconjugated
Qualité
reagent grade
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Les IgG (sous-type d'anticorps) sont les immunoglobulines sériques les plus abondantes dans le système immunitaire. Les IgG sont sécrétées par les lymphocytes B. On les retrouve dans le sang et les liquides extracellulaires. Elles sont constituées de deux chaînes lourdes (H) et deux chaînes légères (L) reliées par un pont disulfure. Chaque chaîne légère comprend une région N-terminale variable et une région C-terminale constante. Les chaînes lourdes comprennent une région N-terminale variable et trois ou quatre régions C-terminales constantes (CH1-CH4). Les IgG se répartissent en quatre classes : IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4. Les IgG protègent contre les infections dues aux bactéries, aux champignons et aux virus. Les IgG maternelles sont transmises au fœtus à travers le placenta, mécanisme essentiel à la défense immunitaire du nouveau-né contre les infections. Les IgG de rat sont purifiées à partir d'échantillons de sérum de rat normal combinés, par fractionnement et chromatographie d'échange d'ions.
Application
Les IgG de sérum de rat ont été utilisées :
  • en immunomarquage
  • dans des techniques de cytométrie en flux
  • dans des tests immunoenzymatiques (ELISA)
  • comme témoin dans un essai de déplétion de neutrophiles
Les IgG de rat purifiées peuvent être utilisées comme antigène de référence, étalon, agent de blocage ou protéine de revêtement dans différentes techniques immunologiques (ELISA, dot blot, western blotting, immunodiffusion, immunoélectrophorèse…). Elles peuvent également servir de matière première dans la préparation d'immunogènes et d'immunoadsorbants en phase solide. Les IgG de rat ont été utilisées comme témoin isotypique dans des techniques de cytométrie en flux et injectées à des souris pour induire une tolérance vis-à-vis des IgG de rat.
Actions biochimiques/physiologiques
Les anticorps IgG ont un potentiel thérapeutique énorme et leur fragment cristallisable (Fc) contribue au développement d′anticorps thérapeutiques.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Effect of interleukin-6 receptor blockage on renal injury in apolipoprotein E-deficient mice
Tomiyama-Hanayama M et al
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 297, F679-F684 (2009)
Catharina D Commerford et al.
Cell reports, 25(13), 3554-3563 (2018-12-28)
Enlargement of the lymphatic vascular network in tumor-draining lymph nodes (LNs) often precedes LN metastasis, likely providing a lymphovascular niche for tumor cells. We investigated morphological and molecular changes associated with the lymphatic remodeling process, using the 4T1 breast cancer
D Hildeman et al.
Journal of virology, 71(12), 9672-9678 (1997-11-26)
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) infection of normal mice results in a fatal immunopathologic meningitis mediated by CD8+ cytotoxic T lymphocytes (CTL). We have previously shown that female beta2-microglobulin-deficient (beta2m-/-) mice, which are also deficient in CD8+ T cells, are susceptible
Neutrophils instruct homeostatic and pathological states in naive tissues
Casanova-Acebes M, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 215(11), 2778-2795 (2018)
Transcription and methylation analyses of preleukemic promyelocytes indicate a dual role for PML/RARA in leukemia initiation
Gaillard C, et al.
Haematologica, 100(8), 1064-1075 (2015)
Articles
Sigma’s Imprint RNA Immunoprecipitation Kit was used to copurify human argonaute 2 (Ago2)-associated RNAs from HeLa cells. MicroRNAs reverse transcribed and quantitating using Mysticq reagents.
Protocoles
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit