Documents
A5414
Sigma-Aldrich
L-Alanine 4-methoxy-β-naphthylamide hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H16N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.COc1cc(NC(=O)[C@H](C)N)cc2ccccc12
InChI
1S/C14H16N2O2.ClH/c1-9(15)14(17)16-11-7-10-5-3-4-6-12(10)13(8-11)18-2;/h3-9H,15H2,1-2H3,(H,16,17);1H/t9-;/m0./s1
Clé InChI
ZEKFPQBOUDNNNH-FVGYRXGTSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Substrats
Fluorogenic substrate for aminopeptidase M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable