Principaux documents
T3384
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine β-naphthylamide
≥98% (TLC)
1 G
464,00 $
464,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
464,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
464,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
L-Tyrosine β-naphthylamide,
Essai
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C19H18N2O2/c20-18(11-13-5-9-17(22)10-6-13)19(23)21-16-8-7-14-3-1-2-4-15(14)12-16/h1-10,12,18,22H,11,20H2,(H,21,23)/t18-/m0/s1
Clé InChI
BZBYYTSHGRKCJJ-SFHVURJKSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
J M de Gandarias et al.
Arzneimittel-Forschung, 49(10), 816-819 (1999-11-11)
Lithium (CAS 7439-93-2) is being utilized widely for the treatment of manic-depressive illness. However, the neurochemical mechanism of the ion action still remains relatively obscure. In the present work, the effect of acute lithium administration on soluble and membrane-bound enkephalin-degrading
J M de Gandarias et al.
Life sciences, 59(13), 1097-1101 (1996-01-01)
Puromycin sensitive and insensitive membrane-bound aminopeptidase activity levels during the estrous cycle in several brain areas have been described in this research. We have found the highest aminopeptidase M activity levels during the proetrous stage in the hypothalamus, the amygdala
J Negrel et al.
Phytochemistry, 56(6), 523-527 (2001-04-03)
L-Tyrosine beta-naphthylamide, a synthetic substrate designed to measure tyrosine aminopeptidase activity, is a potent inhibitor of hydroxycinnamoyl-CoA:tyramine N-(hydroxycinnamoyl)transferase (THT) purified from elicited tobacco cell-suspension cultures. The inhibition is competitive, with the inhibitor binding reversibly to the tyramine binding site of