I2276
Interleukin-12 human
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
IL-12
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Pureté
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.01-0.05 ng/mL ED50
Poids mol.
glycoprotein 75 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL12A(3592) , IL12B(3593)
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.