I0654
Interleukin-1 Soluble Receptor, Type I human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Synonyme(s) :
(IL-1 sRI)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Essai
>97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
36 kDa
Conditionnement
pkg of 0.1 mg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL1R1(3554)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable