I0516
Insuline solution from bovine pancreas
10 mg/mL insulin in 25 mM HEPES, pH 8.2, BioReagent, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Bovine insulin, Cell culture grade insulin
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Concentration
10 mg/mL insulin in 25 mM HEPES, pH 8.2
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
pH
7.9-8.5
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
SC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CN)[C@H](CC)C)C(C)C)CCC(=O)O)CCC(=O)N)CS)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CS)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccc(cc4)O)C(=O)N[
InChI
1S/2C97H151N25O34S4/c2*1-12-46(10)77(120-72(131)35-98)96(154)122-76(45(8)9)94(152)107-55(24-28-74(134)135)79(137)104-53(22-26-69(100)128)82(140)116-66(40-159)93(151)118-64(38-157)90(148)103-47(11)78(136)114-63(37-124)89(147)121-75(44(6)7)95(153)119-67(41-160)92(150)115-62(36-123)88(146)109-57(30-43(4)5)84(142)110-58(31-48-13-17-50(125)18-14-48)85(143)105-52(21-25-68(99)127)80(138)108-56(29-42(2)3)83(141)106-54(23-27-73(132)133)81(139)112-60(33-70(101)129)87(145)111-59(32-49-15-19-51(126)20-16-49)86(144)117-65(39-158)91(149)113-61(97(155)156)34-71(102)130/h2*13-20,42-47,52-67,75-77,123-126,157-160H,12,21-41,98H2,1-11H3,(H2,99,127)(H2,100,128)(H2,101,129)(H2,102,130)(H,103,148)(H,104,137)(H,105,143)(H,106,141)(H,107,152)(H,108,138)(H,109,146)(H,110,142)(H,111,145)(H,112,139)(H,113,149)(H,114,136)(H,115,150)(H,116,140)(H,117,144)(H,118,151)(H,119,153)(H,120,131)(H,121,147)(H,122,154)(H,132,133)(H,134,135)(H,155,156)/t2*46-,47-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,75-,76-,77-/m00/s1
Clé InChI
XYPANFGXFLOTDK-CJLNJPJHSA-N
Informations sur le gène
bovine ... INS(280829)
cow ... INS(280829)
Application
- pour étudier l'effet de l'insuline exogène sur les concentrations plasmatiques de glucose, d'insuline, de facteur de croissance I analogue à l'insuline (IGF-I) et de progestérone (P4) chez des génisses de boucherie ayant atteint l'âge de la puberté.
- pour étudier la sensibilité du placenta à l'insuline durant des complications de la grossesse à l'aide de cellules trophoblastiques primaires humaines et d'explants villeux placentaires.
- pour étudier l'effet de la signalisation du récepteur de l'insuline sur la densité de l'épine dendritique chez des neurones hippocampiques de souriceau in vitro.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves