205915
Platinum black
black, powder, ≤20 μm, ≥99.95% trace metals basis
Synonyme(s) :
Platinum gray, Pt, Pt Black
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.95% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Superficie
~25 m2/g
Taille des particules
≤20 μm
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable