Principaux documents
HS120118
Nitrogen-free weighing papers
W × L 6 × 6 in.
500 EACH
156,00 $
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EACH
156,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.35
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120118
Larg. × L
6 × 6 in.
Couleur
white
Description générale
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.