Z423106
Scienceware® safety labeled wash bottles
Deionized water
Synonyme(s) :
lab bottles, safety bottles, wash bottle
69,90 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
About This Item
69,90 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 6 bottles
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F11646-0631
Capacité
500 mL
Couleur
opaque
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Easy-to-read printed bottles
- Wide mouth 53mm (2") bottle for easy refilling
- Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
- Polypropylene closures
- Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200