CLS3140125
Pyrex® crystallizing dish
capacity 740 mL, O.D. × H ~125 mm × 65 mm
Synonyme(s) :
Corning® 3140
350,00 $
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
About This Item
350,00 $
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 3140-125
D.E. × H
~125 mm × 65 mm
Capacité
740 mL
Description générale
- Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
- The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
- Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.