Principaux documents
HS120116
Nitrogen-free weighing papers
W × L 3 × 3 in.
500 EACH
55,20 $
55,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EACH
55,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.35
55,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120116
Larg. × L
3 × 3 in.
Couleur
white
Description générale
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.
Les clients ont également consulté
Questions
  1. What is the thickness of this butter paper?
    1 answer
    1. The thickness of this weighing paper is 0.0015” or 0.038 mm.