HMI0224
MISSION® microRNA Mimic
hsa-miR-145
Synonyme(s) :
hsa-miR-145-5p
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
MISSION®
Forme
solid
Séquence mature
GUCCAGUUUUCCCAGGAAUCCCU
Numéro d'accès Sanger mature/mineur
Numéro d'accès Sanger microARN
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
- Optimized and ready for transfection.
- Novel MISSION miRNA mimic design has been functionally tested for knockdown efficiency against natural miRNA targets.
- Unique MISSION miRNA mimic design significantly reduces possible sense strand off target effects.
- Available as a whole human library and individual miRNA targets.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable