Principaux documents
CBA415
Sigma-Aldrich
Kit de test de viabilité des cellules vivantes et mortes pour cultures cellulaires en 3D et en 2D
Live-dead cell viability kit for 3D and 2D cell cultures. Indicates live, dead and total cell count. Sufficient for 5 x 24-well plates or 12 x 96-well plates.
Synonyme(s) :
Kit de test de viabilité
1 KIT
914,00 $
914,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
914,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.84
914,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
Le kit de test de viabilité des cellules vivantes et mortes est un test rapide et simple à trois couleurs pour mesurer la viabilité cellulaire. Le kit se compose de calcéine-AM (colore les cellules vivantes), d'iodure de propidium (colore les cellules mortes) et de Hoechst 33342 (colore toutes les cellules). Le kit a été optimisé pour la culture cellulaire en 3D (sphéroïdes, organoïdes humains et matrices 3D) et la culture cellulaire en 2D (types cellulaires variés). Le kit peut être utilisé pour la cytométrie en flux, la microscopie à fluorescence et avec des lecteurs de microplaques à fluorescence. Le kit détermine la viabilité des cellules en fonction de l'intégrité de la membrane plasmique et de l'activité de l'estérase.
Un kit contient suffisamment de réactifs pour 5 plaques de 24 puits ou 12 plaques de 96 puits.
<bold>Avantages :</bold>
1. Testé et optimisé pour la culture cellulaire en 3D, la culture des sphéroïdes, la culture des organoïdes, la culture cellulaire en 2D et la cytométrie en flux.
2. Protocole facile à utiliser et rapide.
3. Intensité plus forte des colorants calcéine-AM et Hoechst par rapport à d'autres produits.
Propriétés spectrales
Calcéine-AM : Excitation/Émission : 490/515 nm (vert)
Iodure de propidium : Excitation/Émission : 535/617 nm (rouge)
Hoechst 33342 : Excitation/Émission : 361/486 nm (bleu)
Protocoles :
Des protocoles de coloration sont inclus dans la fiche technique pour la culture cellulaire en monocouche en 2D, la culture cellulaire en 3D, les sphéroïdes en 3D et les organoïdes en 3D.
Stockage et stabilité
Conserver à une température ≤ -20 °C et à l'abri de la lumière. Les flacons peuvent être congelés et décongelés jusqu'à 10 fois. Avant utilisation, laisser les flacons décongeler à température ambiante et centrifuger brièvement.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Articles
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Contenu apparenté
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is it possible to use formaldehyde or formalin for fixing cells before utilizing this live/dead cell staining solution?
    1 answer
    1. The use of this kit on formaldehyde or formalin fixed cells has not been assessed in our lab, and our literature survey has not provided a recommended protocol reference.
      It's important to note that fixing cells with a crosslinker such as formalin or formaldehyde could potentially impact the results of this assay. The harsh conditions of crosslinking may lead to cell membrane damage and increased cell death. As this has not been tested in our lab, we highly recommend conducting a pilot experiment to confirm compatibility.
      Helpful?
  2. Could this product be used for live imaging for 72hours ?
    1 answer
    1. Working solutions of the Propidium Iodide and the Hoechst 33342 are stable for at least 72 hours when refrigerated and protected from light. Calcein AM, once diluted to a working concentration in a aqueous diluent, will begin to degrade within several hours and storage is not recommended.
      Helpful?
  3. How long can I keep the dye solution for after I add the dyes in the PBS and media? 
    1 answer
    1. The dye solution for cell staining should be prepared just before use. Store at -20oC or below, and protect from light. The vials can be frozen and thawed up to 10 times. Before use, allow the vials to thaw to room temperature and centrifuge briefly.