H6411
Monoclonal Anti-HIF-1α antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone OZ12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Hypoxia Inducible Factor 1, α subunit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
OZ12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 120 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate
indirect immunofluorescence: 2 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HIF1A(3091)
Catégories apparentées
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable