H6395
Monoclonal Anti-Haptoglobin antibody produced in mouse
clone HG-36, ascites fluid
639,00 $
About This Item
639,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HG-36, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:4,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HP(3240)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable