SRP6508
Haptoglobin (Phenotype 2-2) from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Hp 2-2
539,00 $
About This Item
539,00 $
Produits recommandés
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable