Principaux documents
ERMDA474IFCC
Human Serum (CRP)
ERM®, certified reference material
1 EA
212,00 $
212,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
212,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
212,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
clinical testing
Format
matrix material
Température de stockage
−70°C
Description générale
Certified for C-reactive protein (CRP) in human serum.
ERM-DA474IFCC_cert
ERM-DA474IFCC_report
ERM-DA474IFCC_origin
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMDA474/IFCC
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable