203350
Blasticidin S hydrochloride
from Streptomyces griseochromogenes, ≥98% (HPLC), powder, protein syntheis inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Blasticidin S, Hydrochloride, Streptomyces griseochromogenes
267,00 $
Disponible pour expédition le04 avril 2025Détails
About This Item
267,00 $
Disponible pour expédition le04 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Blasticidin S, Hydrochloride, Streptomyces griseochromogenes,
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white to off-white
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.N2(C=CC(=NC2=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H](C=C1)NC(=O)C[C@@H](N)CCN(C)\C(=N\[H])\N)C(=O)O
InChI
1S/C17H26N8O5.ClH/c1-24(16(20)21)6-4-9(18)8-12(26)22-10-2-3-13(30-14(10)15(27)28)25-7-5-11(19)23-17(25)29;/h2-3,5,7,9-10,13-14H,4,6,8,18H2,1H3,(H3,20,21)(H,22,26)(H,27,28)(H2,19,23,29);1H/t9-,10-,13+,14-;/m0./s1
Clé InChI
YQXYQOXRCNEATG-NMQKUDMSSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
protein synthesis
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kimura, M., et al. 1994, Mol. Gen. Genet.242, 121.
Kojima, N., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 30451.
Kudo, T., et al. 1994. J. Immunol. Methods177, 17.
Sutoh, K. 1993. Plasmid30, 150.
Izumi, M., et al. 1991. Exp. Cell Res.197, 229.
Yamaguchi, H., et al. 1965. J. Biol. Chem.57, 667.
Takeuchi, S., et al. 1958. J. Antibiot.11, 1.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable