H0262
HAT Media Supplement (50×) Hybri-Max™
lyophilized powder, suitable for hybridoma, BioXtra
Synonyme(s) :
HAT Supplement, Hypoxanthine-Aminopterin-Thymidin (HAT) media supplement
About This Item
Produits recommandés
product name
HAT Media Supplement (50×) Hybri-Max™, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
- in the selection and validation of hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HPRT)-deficient clones
- in the generation of mAbs (monoclonal antibodies)
- in the luciferase-based bioassay (LUC) assay
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Des progrès technologiques majeurs ont permis d'accélérer et d'accroître l'efficacité de la production d'anticorps monoclonaux. Il existe trois plateformes établies pour la découverte d'anticorps. Nous proposons des réactifs pour la production de banques d'anticorps monoclonaux en ayant recours à chacune de ces techniques.