Principaux documents
11088947001
Roche
BM Condimed H1
Hybridoma Cloning Supplement
Synonyme(s) :
supplément pour clonage d’hybridomes
100 ML
640,00 $
640,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 ML
640,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
640,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 100 mL (10x)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Solubilité
water: miscible
Température de stockage
−20°C
Description générale
BM Condimed H1 est préparé à partir du surnageant d′une lignée cellulaire de lymphome de souris stimulée avec du PMA. Il contient un mélange complexe de facteurs de croissance et de cytokines qui ont un effet de stimulation marqué sur la croissance des cellules d′hybridome après la fusion et durant le clonage.
Origine de la lignée cellulaire
BM Condimed H1 est préparé à partir du surnageant d′une lignée cellulaire de lymphome de souris stimulée avec du PMA. Il contient un mélange complexe de facteurs de croissance et de cytokines qui ont un effet de stimulation marqué sur la croissance des cellules d′hybridome après la fusion et durant le clonage.
Application
BM Condimed H1 est ajouté comme supplément au milieu de culture classique pour faciliter la croissance des hybridomes de lymphocytes B après la fusion et durant le clonage.[1][2] BM Condimed H1 remplace les cellules nourricières. Il est également utilisé pour optimiser la croissance des hybridomes après décongélation des cellules conservées dans de l′azote liquide.
Caractéristiques et avantages
Contenu
Solution dans du milieu RPMI 1640, filtrée sur une membrane de 0,2 μm de dimension de pore
Forme physique
Solution dans du milieu RPMI 1640, filtrée sur une membrane de 0,2 μm de dimension de pore
Notes préparatoires
Concentration de travail : 10 % (v/v) dans un milieu de culture contenant 10 à 20 % de FBS.
Remarque sur l'analyse
Activité biologique : Contrôlée par la mesure de sa capacité à promouvoir la croissance de cellules d′hybridome fusionnées de frais.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Mark F Maurer et al.
mAbs, 4(1), 69-83 (2012-02-14)
Interleukin-21 (IL-21) is a type I four-helical bundle cytokine that exerts a variety of significant effects on many hematopoietic cells, including T and B lymphocytes and natural killer cells. IL-21 is produced predominantly by CD4+ T cells and natural killer
Christine J Rossant et al.
mAbs, 6(6), 1425-1438 (2014-12-09)
Generation of functional antibodies against integral membrane proteins such as the G-protein coupled receptor CXCR2 is technically challenging for several reasons, including limited epitope accessibility, the requirement for a lipid environment to maintain structure and their existence in dynamic conformational
Atsuko Y Higashi et al.
Scientific reports, 11(1), 21642-21642 (2021-11-06)
The anterior pituitary gland regulates growth, metabolism, and reproduction by secreting hormones. Folliculo-stellate (FS) cells are non-endocrine cells located among hormone-producing cells in the anterior pituitary glands. They form follicular lumens, which are sealed by tight junctions (TJs). Although FS
Contenu apparenté
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Des progrès technologiques majeurs ont permis d'accélérer et d'accroître l'efficacité de la production d'anticorps monoclonaux. Il existe trois plateformes établies pour la découverte d'anticorps. Nous proposons des réactifs pour la production de banques d'anticorps monoclonaux en ayant recours à chacune de ces techniques.