84959
L-Serine
≥99.5% (NT), suitable for cell culture, BioUltra
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
160,00 $
About This Item
160,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
L-Serine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (NT)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D +13.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Perte
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
Couleur
white
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
Chaîne SMILES
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
Clé InChI
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Application
- Effect of SlSAHH2 on metabolites in over-expressed and wild-type tomato fruit.: Research focused on the metabolite variations in genetically modified tomatoes, including the impact of L-Serine in metabolic engineering to enhance nutritional values and stress resistance (Yang et al., 2024).
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable