G8773
Glycérol
suitable for electrophoresis, ≥99%
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤0.005% Chlorinated compounds (as Cl)
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves