O3756
Orange G
for NA electrophoresis
Synonyme(s) :
1-Phenylazo-2-naphthol-6,8-disulfonic acid disodium salt, 7-Hydroxy-8-phenylazo-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Orange 10, Wool Orange 2G
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Forme
powder
Technique(s)
nucleic acid detection: suitable
Solubilité
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
Adéquation
suitable for gel electrophoresis
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Clé InChI
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable