C9205
Anticorps monoclonal anti-protéine acide fibrillaire gliale (GFAP) antibody produced in mouse
clone G-A-5, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anticorps anti-GFAP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
G-A-5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, pig, rat
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:400 using alcohol-fixed, paraffin-embedded rat brain sections
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunolabelling,
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Anticorps
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable