Documents
G5644
Sigma-Aldrich
β-D-Galactosamine pentaacetate
Synonyme(s) :
2-Acetamido-2-deoxy-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-D-galactopyranose
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C