Principaux documents
662496
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfanyl)thiophenol
96%
Synonyme(s) :
4-(Methylthio)benzenethiol, 4-(Methylthio)phenyl mercaptan
10 G
532,00 $
532,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
532,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
532,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Pf
19-23 °C
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8S2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
KYMOWQQIZINTJZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C