T28525
4-Methylbenzenethiol
98%
Synonyme(s) :
p-Thiocresol, 4-Mercaptotoluene, 4-Methylthiophenol, p-Toluenethiol, p-Tolyl mercaptan
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.2 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 71 °C)
Pureté
98%
Point d'ébullition
195 °C (lit.)
Pf
41-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup