G4896
Monoclonal Anti-Gelsolin antibody produced in mouse
clone GS-2C4, ascites fluid
Synonyme(s) :
Gelsolin Detection Antibody, Mouse Anti-Gelsolin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GS-2C4, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
bovine, pig, human, rabbit
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using heat-induced antigen retrieval sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using human plasma
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GSN(2934)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Autres remarques
SAB4200750 Anti-Gelsolin antibody, Mouse Monoclonal
clone GS-2C4, purified from hybridoma cell culture
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable