SAB4200750
Anti-Gelsolin antibody, Mouse Monoclonal
clone GS-2C4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anit-AGEL, Anit-Actin-depolymerizing factor (ADF), Anit-GSN
680,00 $
About This Item
680,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GS-2C4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~85 kDa
Espèces réactives
rabbit, canine, human, mouse, monkey
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1-2.5 μg/mL using MDCK cell line extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GSN(2934)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable