G4627
Glyoxylic acid monohydrate
≥97%
Synonyme(s) :
Formylformic acid, Oxoethanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
49-52 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O3.H2O/c3-1-2(4)5;/h1H,(H,4,5);1H2
Clé InChI
MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup